Läs mer
Smörjoljestandard 5: Ca @ 0,300; P @ 0,060 S @ 0,100; Zn @ 0,130 viktprocent i smörjolja, VHG™
Beskrivning
Smörjoljestandard 5: Ca @ 0,300; P @ 0,060 S @ 0,100; Zn @ 0,130 viktprocent i smörjolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus/Sulfur/Zinc/Calcium |
| CAS | 7723-14-0, 7704-34-9, 7440-66-6, 7440-70-2 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnamn | Phosphorus/Sulfur/Zinc/Calcium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | 20 cSt mineralolja |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus 0.0604%/Sulfur 0.1004%/Zinc 0.1306%/Calcium 0.3% |