Läs mer
Smörjoljestandard 9: Ca @ 0,350; P @ 0,040; S @ 0.400; Zn @ 0,110 viktprocent i smörjolja, VHG™
Product Code. 17961006
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 ml
Product Code. Kvantitet
17961006 100 ml
1 options
Product Code. 17961006 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGLOIL9100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Smörjoljestandard 9: Ca @ 0,350; P @ 0,040; S @ 0.400; Zn @ 0,110 viktprocent i smörjolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Phosphorus/Zinc/Calcium/Sulfur
CAS 7723-14-0, 7440-66-6, 7440-70-2, 7704-34-9
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Phosphorus/Zinc/Calcium/Sulfur
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris 20 cSt mineralolja
Kvantitet 100 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Phosphorus 0.0401%/Zinc 0.1103%/Calcium 0.35%/Sulfur 0.4012%