Läs mer
Lubricating Oil Standards Set (contains one of each LOIL1 thru LOIL16), VHG™
Produktkod. 17952836
Change view
Kvantitet:
16 x 100 ml
Produktkod. Kvantitet
17952836 16 x 100 ml
1 options
Produktkod. 17952836
Brand: VHG Labs VHGLOILSET16X100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lubricating Oil Standards Set (contains one of each LOIL1 thru LOIL16)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium/Phosphorus/Sulfur/Zinc
CAS 7440-70-2, 7723-14-0, 7704-34-9, 7440-66-6
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnamn Calcium/Phosphorus/Sulfur/Zinc
Frakt skick Room Temperature
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris 20 cSt Mineral Oil
Kvantitet 16 x 100 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Calcium 0%/Phosphorus 0%/Sulfur 0%