Läs mer
Lubrol, MP Biomedicals
Produktkod. 11455252 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455252 100 g 100g
11465252 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455252 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219529980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 SEK
    1191.80 SEK / 100g
    Save 63.20 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Kemiska identifierare
Molekylformel HO(CH2CH2O)n C16H33 n = ∽23
Synonym Polyethylene glycolmonocetyl ether
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lubrol
Färg Vitt
Namnnotering Molecular Biology
Fysisk form Vaxartad fast
Kvantitet 100 g