Läs mer
Lubrol, MP Biomedicals
Produktkod. 11465252 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465252 250 g 250g
11455252 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465252 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219529983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 SEK
    2348.55 SEK / 250g
    Save 121.45 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 8047-15-2
Molekylformel HO(CH2CH2O)n C16H33 n = ∽23
Synonym Polyethylene glycolmonocetyl ether
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lubrol
Färg Vitt
Namnnotering Molekylärbiologi
Fysisk form Vaxartad fast
Kvantitet 250 g