Läs mer
Invitrogen™ Luc-Screen™ Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System
Beskrivning
Innehåller
Två reaktionsbuffertar
- Homogent analysformat tillåter detektering av eldflugeluciferas i närvaro av normalt odlingsmedium utan att ta bort media och utan ett extra cellyssteg, vilket ger en enklast och mest strömlinjeformad analysprocedur som möjligt
- Glow assay kinetik ger ett fönster under vilket mätningar kan utföras, vilket underlättar HTS-applikationer där analysautomatisering används
- Brett dynamiskt omfång av eldflugeluciferasanalys låter användaren mäta enzymnivån exakt från femtogram till nanogramområde
- Analyskänsligheten är 100 till 1 000 gånger bättre än med antingen de isotopiska/icke-isotopiska analyserna för kloramfenikolacetyltransferas (CAT) eller de kolorimetriska/fluorescerande analyserna förβ -galaktosidas, vilket ger större känslighet än konkurrerande analystekniker
- Mycket känslig analys med ett brett dynamiskt område tillåter detektering av höga och låga nivåer av reporter utan att utföra många provspädningar
- Icke-radioaktiva reportergenanalyskit eliminerar radioisotoper
- Analysen kan slutföras på cirka en timme, vilket ger snabb analysomgång
Sensitive
Luciferase är en idealisk reporter på grund av den höga känsligheten för detektion och frånvaron av endogen luciferasaktivitet i däggdjursceller. De Luc-Screen analys kopplar bekvämt celllys i brunnar i närvaro av odlingsmedium med en högkänslighetsanalys som uppvisar kinetik för utökad glödljusemission. Ljussignalen kan mätas mellan 10 minuter och flera timmar efter tillsats av analysreagens, vilket ger stor flexibilitet i tiden mellan reagenstillsats och mätning.
Hög genomströmning
Luc-Screen Systemet är designat för maximal analysflexibilitet i ett format med hög genomströmning och kan användas i luminometrar utan automatiska injektorer. De Luc-Screen Systemet är formulerat för att tillhandahålla en bekväm, lättanvänd luciferasanalys som är optimerad för användning vid screening med hög genomströmning. Den höga känsligheten hos Luc-Screen analysen åtföljs av ett brett dynamiskt område.
Specifikationer
- Analystyp: Luciferasanalys
- Kompatibla celler: Däggdjursceller
- Detektionsmetod: Kemiluminescerande
- För användning med utrustning: Luminometer (mikroplatta)
- Form: Flytande
- Format: 96-brunnars tallrik
- Avläsning: Slutpunkt
- Provtyp (specifik): Cellkulturer
- Substrat: Luciferin
- Substrategenskaper: Kemiskt substrat
- Substrattyp: Luciferassubstrat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Luciferase Reporter Gene Assay System |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer (mikroplatta) |
| Analysera | Luciferasanalys |
| Innehåll och lagring | Detta kit innehåller två reaktionsbuffertar. Förvara produkten vid 4 °C. |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Avläsning | Slutpunkt |
| Provtyp | Cellkulturer |
| Substrat | Luciferin |
| Visa mer |