Läs mer
Invitrogen™ Luc-Screen™ Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System
Beskrivning
Innehåller
Två reaktionsbuffertar
Thermo Scientific Luc-Screen Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System med utvidgad glödljusemission är utformat för känslig detektion av eldflugs-luciferasrapportörenzym i mikroplatta-cellkulturer. En linjär signal erhålls med
Analyssystemet Luc-Screen™ med utvidgad glödljusemission är utformat för känslig detektion av eldflugeluciferas-rapporterarenzymet i mikroplattakulturer. En linjär signal erhålls med Luc-Screen™ analys från 50 fg till 100 ng rent enzym i odlingsmedium.
- Homogent testformat möjliggör detektion av eldflugeluciferas i närvaro av normalt kulturmedium utan borttagning av media och utan ytterligare celllyssteg, vilket ger den enklaste och mest strömlinjeformade analysproceduren möjligt.
- Glödanalyskinetiken ger ett 'fönster' där mätningar kan utföras, vilket möjliggör HTS-applikationer där analysautomatisering används.
- Det breda dynamiska omfånget i eldfluge-luciferasanalysen låter användaren mäta enzymnivån noggrant från femtogram till nanogram.
- Analyskänsligheten är 100 till 1 000 gånger bättre än med antingen isotopiska/icke-isotopiska tester för kloramfenikolacetyltransferas (CAT) eller kolorimetriska/fluorescerande tester för b-galaktosidas, vilket ger större känslighet än konkurrerande analystekniker.
- Högkänslig analys med stort dynamiskt omfång möjliggör detektion av höga och låga nivåer av rapportör utan att utföra många provutspädningar.
- Icke-radioaktiva reporter-genanalyskit eliminerar radioisotoper.
- Analysen kan slutföras på ungefär en timme, vilket ger snabb bearbetning av analysen.
Känslig
Luciferas är en idealisk rapportör på grund av den höga känsligheten vid detektion och avsaknaden av endogen luciferasaktivitet i däggdjursceller. Analysen Luc-Screen™ kombinerar bekvämt celllys i brunnen i närvaro av odlingsmedium med ett högkänsligt test som uppvisar kinetik för utvidgad glöd-emissions. Ljussignalen kan mätas mellan 10 minuter och flera timmar efter tillsats av provreagenser, vilket ger stor flexibilitet mellan tillsats och mätning.
Hög genomströmning
Systemet Luc-Screen™ är utformat för maximal analysflexibilitet i ett höggenomströmningsformat och kan användas i luminometrar utan automatiska injektorer. Systemet Luc-Screen™ är utformat för att erbjuda en bekväm, lättanvänd luciferasanalys som är optimerad för användning vid höggenomströmningsscreening. Den höga känsligheten i Luc-Screen™ analysen åtföljs av ett brett dynamiskt omfång.
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Luciferase Reporter Gene Assay System |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer |
| Analysera | Luciferasanalys |
| Innehåll och lagring | Detta kit innehåller två reaktionsbuffertar. Förvara produkten vid -20 °C. |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Avläsning | Slutpunkt |
| Provtyp | Cellkulturer |
| Substrat | Luciferin |
| Visa mer |