Läs mer
Invitrogen™ Luc-Screen™ Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System
Produktkod. 12634295
Kvantitet:
10 000 analyser
1000 analyser
200 analyser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12634295
Brand: Invitrogen™ T1035
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Två reaktionsbuffertar
Thermo Scientific Luc-Screen Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System med utökad glödljusemission är designat för känslig detektering av eldflugeluciferasreporterenzym i mikroplattor cellkulturer. En linjär signal erhålls med
  • Homogent analysformat tillåter detektering av eldflugeluciferas i närvaro av normalt odlingsmedium utan att ta bort media och utan ett extra cellyssteg, vilket ger en enklast och mest strömlinjeformad analysprocedur som möjligt
  • Glow assay kinetik ger ett fönster under vilket mätningar kan utföras, vilket underlättar HTS-applikationer där analysautomatisering används
  • Brett dynamiskt omfång av eldflugeluciferasanalys låter användaren mäta enzymnivån exakt från femtogram till nanogramområde
  • Analyskänsligheten är 100 till 1 000 gånger bättre än med antingen de isotopiska/icke-isotopiska analyserna för kloramfenikolacetyltransferas (CAT) eller de kolorimetriska/fluorescerande analyserna förβ -galaktosidas, vilket ger större känslighet än konkurrerande analystekniker
  • Mycket känslig analys med ett brett dynamiskt område tillåter detektering av höga och låga nivåer av reporter utan att utföra många provspädningar
  • Icke-radioaktiva reportergenanalyskit eliminerar radioisotoper
  • Analysen kan slutföras på cirka en timme, vilket ger snabb analysomgång
Sensitive
Luciferase är en idealisk reporter på grund av den höga känsligheten för detektion och frånvaron av endogen luciferasaktivitet i däggdjursceller. De Luc-Screen analys kopplar bekvämt celllys i brunnar i närvaro av odlingsmedium med en högkänslighetsanalys som uppvisar kinetik för utökad glödljusemission. Ljussignalen kan mätas mellan 10 minuter och flera timmar efter tillsats av analysreagens, vilket ger stor flexibilitet i tiden mellan reagenstillsats och mätning.
Hög genomströmning
Luc-Screen Systemet är designat för maximal analysflexibilitet i ett format med hög genomströmning och kan användas i luminometrar utan automatiska injektorer. De Luc-Screen Systemet är formulerat för att tillhandahålla en bekväm, lättanvänd luciferasanalys som är optimerad för användning vid screening med hög genomströmning. Den höga känsligheten hos Luc-Screen analysen åtföljs av ett brett dynamiskt område.
Specifikationer
  • Analystyp: Luciferasanalys
  • Kompatibla celler: Däggdjursceller
  • Detektionsmetod: Kemiluminescerande
  • För användning med utrustning: Luminometer (mikroplatta)
  • Form: Flytande
  • Format: 96-brunnars tallrik
  • Avläsning: Slutpunkt
  • Provtyp (specifik): Cellkulturer
  • Substrat: Luciferin
  • Substrategenskaper: Kemiskt substrat
  • Substrattyp: Luciferassubstrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Luciferase Reporter Gene Assay System
Detektionsmetod Kemiluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer (mikroplatta)
Analysera Luciferasanalys
Innehåll och lagring Detta kit innehåller två reaktionsbuffertar.
Förvara produkten vid -20 °C.
Kompatibla celler Däggdjursceller
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Avläsning Slutpunkt
Provtyp Cellkulturer
Substrat Luciferin
Typ av substrat Luciferassubstrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Målenzym Luciferas
Produktlinje Luc-Skärm , NovaBright
För användning med (applikation) Enzymanalys
Kvantitet 200 analyser
Form Vätska