Läs mer
Lucanthone, MedChemExpress
Produktkod. 16452369
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16452369 1 mg
16470616 20 mg
16431148 5 mg
16418738 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16452369 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2098
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Lucanthone is an endonuclease inhibitor of Apurinic endonuclease-1 (APE-1).
Lucanthone is an endonuclease inhibitor of Apurinic endonuclease-1 (APE-1).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lucanthone
CAS 479-50-5
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24N2OS
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (73.43 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C2=C(SC3=C1C=CC=C3)C(C)=CC=C2NCCN(CC)CC
Molekylvikt (g/mol) 340.48
Formel vikt 340.48
Procent renhet 99.71%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death