Läs mer
Lucidin, MedChemExpress
Produktkod. 16486778
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16486778 10 mg
16469327 5 mg
16452857 50 mg
16406906 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16486778 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15733
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Lucidin (NSC 30546) is a natural component of Rubia tinctorum L.
Lucidin (NSC 30546) is a natural component of Rubia tinctorum L.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lucidin
CAS 478-08-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H10O5
Kvantitet 10 mg
Synonym NSC 30546
Löslighetsinformation DMSO : 6.67 mg/mL (24.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C2=C(C=CC=C2)C(C3=CC(O)=C(CO)C(O)=C13)=O
Molekylvikt (g/mol) 270.24
Formel vikt 270.24
Procent renhet 97.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death