Läs mer
Lucifer gult CH, dilitiumsalt,≥ 99 %,> 95 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11487532 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487532 100 mg 100mg
11467532 10 mg 10mg
11477532 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487532 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215526780
Kemiska identifierare
CAS 67769-47-5
Molekylformel C13H9Li2N5O9S2
Molekylvikt (g/mol) 457.241
InChI-nyckel RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym 6-amino-2[(Hyrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-Benz[de] Isoquinoline-5,8-disulfonic acid dilithium salt
PubChem CID 124220108
ChEBI CHEBI:52106
IUPAC-namn dilitium;6-amino-2-(hydrazinkarbonylamino)-1,3-dioxobenso[de]isokinolin-5,8-disulfonat
LEDER [Li+].[Li+].C1=C(C=C2C3=C1C(=O)N(C(=O)C3=CC(=C2N)S(=O)(=O)[O-])NC(=O)NN)S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lucifer yellow CH, Dilithium salt
Namnnotering For HPLC analysis
Analysprocentintervall >95%
Formel vikt 457.2
Procent renhet ≥99%
Färg Orange till gult
Kvantitet 100 mg
Fysisk form Pulver