Läs mer
Lucifer Yellow CH Dikaliumsalt (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30179158
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179158 25 mg
30178917 50 mg
30179453 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179158 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL47372325MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71206-95-6
Molekylformel C13H9K2N5O9S2
Molekylvikt (g/mol) 521.57
Synonym 6-Amino-2-[(hydrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-benz[de]isoquinoline-5,8-disulfonic Acid Dipotassium Salt
LEDER O=[S](OC1=CC(C)=NN1C2=CC=CC=C2)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lucifer Yellow CH Dipotassium Salt
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H11N5O9S2.2K/c14-10-5-1-4(28(22,23)24)2-6-9(5)7(3-8(10)29(25,26)27)12(20)18(11(6)19)17-13(21)16-15;;/h1-3H,14-15H2,(H2,16,17,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2