Läs mer
Lucifer Yellow CH Dipotassium Salt (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lucifer Yellow CH Dipotassium Salt |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N5O9S2.2K/c14-10-5-1-4(28(22,23)24)2-6-9(5)7(3-8(10)29(25,26)27)12(20)18(11(6)19)17-13(21)16-15;;/h1-3H,14-15H2,(H2,16,17,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2 |