Läs mer
Lucitanib, MedChemExpress
Produktkod. 16496478
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496478 10 mg
16492577 50 mg
16480236 2 mg
16469067 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496478 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15391
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Lucitanib (E-3810) is a novel dual inhibitor of VEGFR and FGFR, potently and selectively inhibits VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, FGFR1 and FGFR2 with IC50s of 7 nM, 25 nM, 10 nM, 17.5 nM, and 82.5 nM, respectively.
Lucitanib (E-3810) is a novel dual inhibitor of VEGFR and FGFR, potently and selectively inhibits VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, FGFR1 and FGFR2 with IC50s of 7 nM, 25 nM, 10 nM, 17.5 nM, and 82.5 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lucitanib
CAS 1058137-23-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H25N3O4
Kvantitet 10 mg
Synonym E-3810
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (56.37 mM)
LEDER O=C(NC)C1=CC=CC2=C1C=CC(OC3=CC=NC4=CC(OCC5(N)CC5)=C(OC)C=C43)=C2
Molekylvikt (g/mol) 443.49
Formel vikt 443.49
Procent renhet 96.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease