Läs mer
Hamilton™ Luer till Small Hub RN Adapter
Produktkod. 12376239
Change view
Produkttyp:
Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12376239 Adapter Varje
1 options
Produktkod. 12376239 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 5575301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    784.00 SEK
    685.79 SEK / Paket med 1
    Save 98.21 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Small Hub Removable (RN) nålar kan användas med avtagbara (RN) sprutor som är 100μ L och mindre. Standard nållängd är 2 tum. / 51 mm. Avtagbara (RN) nålar finns i praktiska sexpack. Anpassade längder och punktstilar är tillgängliga.
Specifikationer
Produkttyp Adapter