Läs mer
B Braun™ Tuberkulin Luer sprutor
Produktkod. 12732637
Change view
Volym (metrisk):
5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
12732637 5 mL Paket med 100
1 options
Produktkod. 12732637 Leverantör B Braun™ Leverantörsnummer 4606051V
Edge
Använd denna spruta för tuberkulininjektioner. de B Braun™ Tuberculin Leur-sprutor är ett viktigt verktyg för denna typ av patientbehov.
  • Minimal silikonrester
  • Positivt kolvstopp
  • 5 ml
  • Vikt: 1,0 kg
Specifikationer
Material Polyisoprengummi (spets), Polypropen (fat), Polypropen (kolv)
Inkluderar Kolv
Produkttyp Tuberkulinspruta
Kvantitet 100/Pk.
Förpackning 100 pack
Volym (metrisk) 5 mL
Sterilitet Sterila