Beskrivning
Snabb och enkel montering och demontering utan behov av verktyg. Luerkopplingar möjliggör en enkel men säker anslutning. Överensstämmer med ISO-594-1 och ISO 594-2 standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Icke-DEHP; Icke-ftalat; RoHS |
| Inlopp | Luer hane, Luer hontråd |
| Material (tätning) | Nylon |