Beskrivning
Snabb och enkel montering och demontering utan behov av verktyg. Luerkopplingar möjliggör en enkel men säker anslutning. Överensstämmer med ISO-594-1 och ISO 594-2 standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP |
| Inlopp | Luer-tråd |
| Material (tätning) | Polypropen |