Läs mer
Thermo Scientific™ Luer-tip, gastäta manuella sprutor för GC-system
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Skaffa en gastät spruta för manuella injektioner i ditt GC-system. Denna spruta har en Luer-Tip-anslutning och finns i en mängd olika storlekar. Tillverkade av kvalitetsmaterial, de är designade för enkla, exakta, exakta och reproducerbara injektioner.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 10μ L FN GT, 23s G, 85 mm |
| Nålmätare | 23s G |
| Längd (metrisk) | 85 mm |
| Produkttyp | GC Autosampler spruta |
| Kvantitet | Ea. |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Längd (metrisk) nål | 85 mm |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | TriPlus RSH Autosampler |
| Anslutningstyp | Fast |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.