Läs mer
Thermo Scientific™ Luer-tip, gastäta manuella sprutor för GC-system
Produktkod. 13446856 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5 μl
5μ L
10 μl
1 000μ l
10 ml
Nålmätare:
23s G
26 G
26s G
Längd (metrisk):
57 mm
80 mm
85 mm
För användning med (utrustning):
Gaskromatografisystem
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus RSH, TriPlus 100LS autosamplare
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Längd (metrisk) För användning med (utrustning) unitSize
13446856 10 μl 26s G 85 mm TriPlus RSH Autosampler Varje
10371195 5 μl 26 G 80 mm - Varje
12886026 5μ L 23s G 57 mm TriPlus RSH, TriPlus 100LS autosamplare Varje
15274593 1 000μ l - - Gaskromatografisystem Varje
13416856 10 μl 23s G 85 mm TriPlus RSH Autosampler Varje
15214603 10 ml - - Gaskromatografisystem Varje
13426856 10 μl 23s G 85 mm TriPlus RSH Autosampler Varje
12806036 10 μl 23s G 57 mm TriPlus RSH Autosampler Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 13446856 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365D0281
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skaffa en gastät spruta för manuella injektioner. Denna spruta har en Luer-Tip-anslutning och finns i en mängd olika storlekar.
Skaffa en gastät spruta för manuella injektioner i ditt GC-system. Denna spruta har en Luer-Tip-anslutning och finns i en mängd olika storlekar. Tillverkade av kvalitetsmaterial, de är designade för enkla, exakta, exakta och reproducerbara injektioner.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nålmätare 26s G
Längd (metrisk) 85 mm
Produkttyp GC Autosampler spruta, fast nål
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 85 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) TriPlus RSH Autosampler
Anslutningstyp Fast
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.