Läs mer
Thermo Scientific™ Luer-tip, gastäta manuella sprutor för GC-system
Produktkod. 15214603 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5 μl
5μ L
10 μl
1 000μ l
10 ml
För användning med (utrustning):
Gaskromatografisystem
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus RSH, TriPlus 100LS autosamplare
Förpackningsstorlek:
Varje
Nålmätare:
23s G
26 G
26s G
Längd (metrisk):
57 mm
80 mm
85 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek Nålmätare Längd (metrisk)
15214603 10 ml Gaskromatografisystem Varje - -
10371195 5 μl - Varje 26 G 80 mm
12886026 5μ L TriPlus RSH, TriPlus 100LS autosamplare Varje 23s G 57 mm
15274593 1 000μ l Gaskromatografisystem Varje - -
13416856 10 μl TriPlus RSH Autosampler Varje 23s G 85 mm
13446856 10 μl TriPlus RSH Autosampler Varje 26s G 85 mm
13426856 10 μl TriPlus RSH Autosampler Varje 23s G 85 mm
12806036 10 μl TriPlus RSH Autosampler Varje 23s G 57 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15214603 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365N7820
Beräknad leverans: 11-11-2026
Skaffa en gastät spruta för manuella injektioner. Denna spruta har en Luer-Tip-anslutning och finns i en mängd olika storlekar.
Skaffa en gastät spruta för manuella injektioner i ditt GC-system. Denna spruta har en Luer-Tip-anslutning och finns i en mängd olika storlekar. Tillverkade av kvalitetsmaterial, de är designade för enkla, exakta, exakta och reproducerbara injektioner.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Gastät GC Autosampler-spruta, Luer-spets
Volym (metrisk) 10 ml
För användning med (utrustning) Gaskromatografisystem
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.