Läs mer
LUF6000, MedChemExpress
Produktkod. 16435578
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16435578 10 mg -
16418277 5 mg 5mg
16416126 100 mg -
16401747 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16435578 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13236
MedChemExpress LUF6000 is an orally active allosteric modulator of the A3 adenosine receptor. LUF6000 has potent anti-inflammatory effect.
LUF6000 is an orally active allosteric modulator of the A3 adenosine receptor. LUF6000 has potent anti-inflammatory effect.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LUF6000
CAS 890087-21-5
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H20Cl2N4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (34.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC(NC2=NC3=C(C=CC=C3)C4=C2NC(C5CCCCC5)=N4)=CC=C1Cl
Molekylvikt (g/mol) 411.33
Formel vikt 411.33
Procent renhet 99.57%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation