Läs mer
Lufenuron 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324996
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324996 1 ml
1 options
Produktkod. 30324996 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14650000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lufenuron
CAS 103055-07-8
Analyt- eller komponentnamn Lufenuron
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H8 Cl2 F8 N2 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Lufenuron anhydrous, 1-[2,5-Dichloro-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
InChI formel InChI=1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
LEDER FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
IUPAC-namn N-[[2,5-diklor-4-(1,1,2,3,3-hexafluorpropoxi)fenyl]karbamoyl]-2,6-difluorbensalamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 511.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 509,9784 g/mol