Läs mer
Lufenuron, TRC
Produktkod. 30467010
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30467010 10 g
1 options
Produktkod. 30467010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL47375010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lufenuron
CAS 103055-07-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 H8 Cl2 F8 N2 O3
Kvantitet 10 g
Synonym Lufenuron anhydrous, 1-[2,5-Dichloro-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, Benzamide, N-[[[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-, (RS)-1-[2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, CGA 184699, Cigna, Fluphenacur, Fuoro, Lufenuron, Match, Match (pesticide), Match 5EC, Program
InChI formel InChI=1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
LEDER FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
IUPAC-namn N-[[2,5-diklor-4-(1,1,2,3,3-hexafluorpropoxi)fenyl]karbamoyl]-2,6-difluorbensalamid
Molekylvikt (g/mol) 511.15
Formel vikt 509.9784