Läs mer
Chem Lab™ Luff-Schoorl reagens
Produktkod. 15137542
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15137542 1 l 1 L
1 options
Produktkod. 15137542 Leverantör Chem Lab™ Leverantörsnummer CL02.1207.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00 SEK
    317.15 SEK / 1 L
    Save 83.85 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kvantitet 1 l
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Luff-Schoorl reagent
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate