missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Luliconazole, MedChemExpress

Produktkod. 16436436
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16436436 100 mg 100mg
16432167 50 mg -
16411126 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16436436 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14283

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Luliconazole (NND 502) is a topical antifungal imidazole antibiotic with broad-spectrum and potent antifungal activity. Luliconazole can be used for the research of skin infection, including dermatophytosis, tinea corporis, tinea pedis et al.

Luliconazole (NND 502) is a topical antifungal imidazole antibiotic with broad-spectrum and potent antifungal activity. Luliconazole can be used for the research of skin infection, including dermatophytosis, tinea corporis, tinea pedis et al.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Luliconazole
Fysisk form Solid
CAS 187164-19-8
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H9Cl2N3S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym NND 502
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (141.13 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC(Cl)=CC=C1[C@@H]2CS/C(S2)=C(C#N)\N3C=CN=C3
Molekylvikt (g/mol) 354.28
Formel vikt 354.28
Procent renhet 98.78%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.