missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Luliconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Luliconazole |
| CAS | 187164-19-8 |
| Molekylformel | C14 H9 Cl2 N3 S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1H-Imidazole-1-acetonitrile, α-[(4R)-4-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-, (αE)-, 1H-Imidazole-1-acetonitrile, α-[4-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-, [R-(E)]-, (αE)-α-[(4R)-4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile, Lulicon, Luliconazole, NND 502 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl2N3S2/c15-9-1-2-10(11(16)5-9)13-7-20-14(21-13)12(6-17)19-4-3-18-8-19/h1-5,8,13H,7H2/b14-12+/t13-/m0/s1 |
| LEDER | Clc1ccc([C@@H]2CS\C(=C(\C#N)/n3ccnc3)\S2)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | (2E)-2-[(4R)-4-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-2-imidazol-1-ylacetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.28 |
| Formel vikt | 352.9615 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?