Beskrivning
- Äkta enkelfotonräkning kombinerat med ett lågbrus fotomultiplikatorrör för upp till 6 decennier av linjärt dynamiskt omfång
- Utmärkt luminescenskänslighet: <1 zmol eldfluga luciferas och <1 amol ATP/rör (hög känslighetsmodell) kan pålitligt detekteras
- Kan utrustas med upp till 2 JET injektorer med variabla volymer och ultrasnabb injektionshastighet, vilket eliminerar fördröjning mellan injektion och mätning
- JET Injektorer använder Teflon bälgar för noggranna och snabba injektioner, vilket säkerställer effektiv blandning, cellvänlighet och extrem livslängd
- LightCompass™ programvara för flexibel skapande av mätprotokoll, kurvanpassning, kvalitativ analys och efterlevnad av FDA 21 CFR Del 11
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Luminometer |
| Visningstyp | Ingen skärm |
| Anslutningstyp | USB |
| Detektor | Lågbrusig fotomultiplikatorrör i enkelfotonräkningsläge |
| Detektionsmetod | Luminescens |
| Detektionsgränser | <5 amol ATP |
| Typ av injektion | JET Injektorer |
| Volym (metrisk) dispensering | 25 till 300 μl |
| Färg | ljusgrå |
| För användning med (applikation) | Luminescensanalyser |
| Visa mer |