Läs mer
Euro Protection™ Svankbälte utan remmar
Produktkod. 12063596
Change view
Längd (metrisk):
82 cm
102 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
12063596 102 cm
12053596 82 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12063596 Leverantör Euro Protection™ Leverantörsnummer 78112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    669.90 SEK
    347.30 SEK / Paket med 1
    Save 322.60 SEK
    48% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Euro Protection™ Svankbälte utan remmar använder variabelt tryck för att ge svankstöd.
  • Variabelt tryck och fästsystem
  • Att bäras utanför ett annat plagg
Specifikationer
Produkttyp Svankstödsbälte
Längd (metrisk) 102 cm