Läs mer
Lumefantrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15791759 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15791759 25 g 25g
15781759 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15791759 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461110250
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82186-77-4
Molekylformel C30H32Cl3NO
Molekylvikt (g/mol) 528.94
MDL-nummer MFCD05662268
InChI-nyckel DYLGFOYVTXJFJP-MYYYXRDXNA-N
IUPAC-namn 2-(dibutylamino)-1-[(9Z)-2,7-diklor-9-[(4-klorfenyl)metyliden]-9H-fluoren-4-yl]etan-1-ol
LEDER CCCCN(CCCC)CC(O)C1=CC(Cl)=CC2=C1C1=CC=C(Cl)C=C1\C2=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lumefantrine
Smältpunkt 136,0 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 528.94
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.