Läs mer
Lumefantrine, MedChemExpress
Produktkod. 16448466
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16448466 100 mg -
16442216 500 mg -
16428628 10 mg 10mg
16424497 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16448466 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0803
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Lumefantrine is an antimalarial drug, used in combination with Artemether.
Lumefantrine is an antimalarial drug, used in combination with Artemether.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lumefantrine
Fysisk form Solid
CAS 82186-77-4
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H32Cl3NO
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Benflumetol
Löslighetsinformation DMF : 25 mg/mL (47.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(CN(CCCC)CCCC)C1=CC(Cl)=CC(/C2=C\C3=CC=C(Cl)C=C3)=C1C4=C2C=C(Cl)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 528.94
Formel vikt 528.94
Procent renhet 98.41%