Läs mer
Lumefantrine, TRC
Produktkod. 17930555
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17930555 25 mg
17912485 100 mg
17922485 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17930555 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL47400025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82186-77-4
Molekylformel C30 H32 Cl3 N O
Molekylvikt (g/mol) 528.94
Synonym 9H-Fluorene-4-methanol, 2,7-dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-α-[(dibutylamino)methyl]-, (9Z)- (9CI), 9H-Fluorene-4-methanol, 2,7-dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-α-[(dibutylamino)methyl]-, (Z)-, Benflumelol, Benflumetol, Lumefantrine, dl-Benflumelol
IUPAC-namn 2-(dibutylamino)-1-[(9Z)-2,7-diklor-9-[(4-klorofenyl)metylid] fluoren-4-yl]etanol
LEDER CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2\C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4c12
Spécification
Kemiskt namn eller material Lumefantrine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C30H32Cl3NO/c1-3-5-13-34(14-6-4-2)19-29(35)28-18-23(33)17-27-25(15-20-7-9-21(31)10-8-20)26-16-22(32)11-12-24(26)30(27)28/h7-12,15-18,29,35H,3-6,13-14,19H2,1-2H3/b25-15-
Formel vikt 527.1549
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.