Läs mer
Lumibetamethasone Dipropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lumibetamethasone dipropionate |
| CAS | 1186336-29-7 |
| Molekylformel | C28 H37 F O7 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,5-Cyclopregn-3-ene-2,20-dione, 9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-, (1β,10α,11β,16β)-, (1β,10α,11β,16β)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-1,5-cyclopregn-3-ene-2,20-dione, Lumibetamethasone dipropionate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37FO7/c1-6-21(33)35-14-20(32)28(36-22(34)7-2)15(3)12-17-16-8-10-26-11-9-18(30)23(26)25(26,5)27(16,29)19(31)13-24(17,28)4/h9,11,15-17,19,23,31H,6-8,10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,17-,19-,23+,24-,25+,26+,27-,28-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CC[C@@]45C=CC(=O)[C@@H]4[C@@]5(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Molekylvikt (g/mol) | 504.588 |
| Formel vikt | 504.252 |