Läs mer
Hoefer LumiBlot närfältskemi Imager
Produktkod. 32180972
Change view
Kamera:
CMOS
Produktkod. Kamera
32180972 CMOS
1 options
Produktkod. 32180972 Leverantör Hoefer Leverantörsnummer LumiBlot
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408958.13 SEK
    348714.34 SEK / Paket med 1
    Save 60243.79 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kombinerar ultrakänslig kemiluminescensdetektion med avancerad närfältsteknologi
  • Ultra högkänslig: 100 gånger känsligare än konventionella CCD-bildgivare
  • Snabbt och effektivt: Fånga de flesta prover på bara 0,2 till 1 sekund.
  • Brett dynamiskt omfängd: Detektera starka och svaga signaler samtidigt med exceptionell noggrannhet
  • Smart, flexibel drift: Styrning via skärmar, bärbara datorer, surfplattor eller telefoner; OTA-mjukvaruuppgraderingar online
  • Specifikationer:
    • Pixelstorlek: 96 x 96 m
    • Chipstorlek: 170 cm
    • Dynamiskt omfång: 6 OD
    • Full brunnskapacitet: ≥6000000 e-
    • Bildtagningstid: Snabb bildtagning inom 1 sekund.
    • Kontrollalternativ: Laptop, surfplatta, smartphone eller extern skärm
    • Provkammare: Automatisk elektrisk in- och utgång för att uppnå idealiska mörkrumsstandarder
    • OTA-uppdateringar: Online-mjukvaruuppdateringar för de senaste funktionerna
    • Bildyta: 148 x 115 mm
    • Mått: 240 x 240 x 70 mm
  • Användningsområden:
    • Western Blotting: Kemiluminescensavbildning och kvantitativ analys
    • Dot Blotting: Kemisk avbildning och kvantitativ analys utan elektrofores
    • Nukleinsyra-blotting: Southern blot och Northern blot
Specifikationer
Typ Bilddiagnostiksystem
Kamera CMOS
Pixelstorlek 96 x 96 m
Mått 240 x 240 x 70 mm
Spänning 100/240 V