Läs mer
Lumichrome, TRC
Produktkod. 30136154
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136154 1 g
17999744 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4738501G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1086-80-2
Molekylformel C12 H10 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 242.23
Synonym 7,8-Dimethylbenzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione, 7,8-Dimethylalloxazine, Riboflavin lumichrome, 7,8-Dimethylisoalloxazine, NSC 96911, Lumichrome
IUPAC-namn 7,8-dimethyl-10H-benzo[g]pteridine-2,4-dione
LEDER Cc1cc2NC3=NC(=O)NC(=O)C3=Nc2cc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lumichrome
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H10N4O2/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)14-10-9(13-7)11(17)16-12(18)15-10/h3-4H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18)
Formel vikt 242.0804