Läs mer
Lumicitabine, MedChemExpress
Produktkod. 16491637
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16491637 50 mg -
16491319 1 mg -
16468177 5 mg 5mg
16456056 100 mg -
16425468 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16491637 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12983A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress Lumicitabine (ALS-008176) is an inhibitor of the respiratory syncytial virus (RSV) polymerase.
Lumicitabine (ALS-008176) is an inhibitor of the respiratory syncytial virus (RSV) polymerase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lumicitabine
CAS 1445385-02-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H25ClFN3O6
Kvantitet 50 mg
Synonym ALS-008176 ALS-8176
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.24 mM)
LEDER ClC[C@@]1(COC(C(C)C)=O)[C@@H](OC(C(C)C)=O)[C@@H](F)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1
Molekylvikt (g/mol) 433.86
Formel vikt 433.86
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.