Läs mer
Lumiflavin-3-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lumiflavin-3-acetic acid |
| CAS | 20227-26-3 |
| Molekylformel | C15 H14 N4 O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Benzo[g]pteridine-3(2H)-acetic acid, 4,10-dihydro-7,8,10-trimethyl-2,4-dioxo-, Lumiflavine-3-acetic acid (7CI), 4,10-Dihydro-7,8,10-trimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridine-3(2H)-acetic acid, 3-(Carboxymethyl)lumiflavin, Flavin I, Lumiflavin-3-acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N4O4/c1-7-4-9-10(5-8(7)2)18(3)13-12(16-9)14(22)19(6-11(20)21)15(23)17-13/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,20,21) |
| LEDER | CN1C2=NC(=O)N(CC(=O)O)C(=O)C2=Nc3cc(C)c(C)cc13 |
| IUPAC-namn | 2-(7,8,10-trimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-3-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.3 |
| Formel vikt | 314.1015 |