Läs mer
Lumiflavin 5-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lumiflavin 5-Oxide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O3/c1-6-4-8-9(5-7(6)2)17(20)10-11(16(8)3)14-13(19)15-12(10)18/h4-5H,1-3H3,(H,15,18,19) |
| Formel vikt | 272.0909 |