Läs mer
Lumiflavin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lumiflavin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O2/c1-6-4-8-9(5-7(6)2)17(3)11-10(14-8)12(18)16-13(19)15-11/h4-5H,1-3H3,(H,16,18,19) |
| Formel vikt | 256.096 |
| Procent renhet | >95% |