Beskrivning
Luminaris Färgsond och Luminaris Probe qPCR Master Mixes är universella färdiga att använda lösningar optimerade för qPCR och tvåstegs RT-qPCR. Mastermixarna inkluderar Thermo Scientific Hot Start Taq DNA-polymeras, uracil-DNA-glykosylas (UDG) och dNTPs i en optimerad PCR-buffert. Endast mallen, primers och sonden behöver läggas till.
Den heta starten Taq DNA-polymeras, i kombination med en optimerad buffert, säkerställer PCR-specificitet och känslighet. dUTP och UDG ingår i blandningen för kontroll av överföringskontamination. De Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes kompletteras med ett inert blått färgämne och en separat gul provbuffert som innehåller ett gult färgämne. qPCR-reaktionsblandningen som innehåller båda komponenterna är grön.
Användningen av Luminaris Färgsond och Luminaris Probe qPCR Master Mixes i qPCR säkerställer reproducerbar, känslig och specifik kvantifiering av genomiska, plasmid-, virala och cDNA-mallar. Individuella formuleringar av Luminaris Färgsond och Luminaris Probe qPCR Master Blandar med ROX i olika koncentrationer som passiv referensfärg är tillgänglig för de flesta qPCR-plattformar.
Den heta starten Taq DNA-polymeras, i kombination med en optimerad buffert, säkerställer PCR-specificitet och känslighet. dUTP och UDG ingår i blandningen för kontroll av överföringskontamination. De Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes kompletteras med ett inert blått färgämne och en separat gul provbuffert som innehåller ett gult färgämne. qPCR-reaktionsblandningen som innehåller båda komponenterna är grön.
Användningen av Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes i qPCR säkerställer reproducerbar, känslig och specifik kvantifiering av genomiska, plasmid-, virala och cDNA-mallar. Individuella formuleringar av Luminaris Color Probe qPCR Master Blandar med ROX i olika koncentrationer som passiv referensfärg är tillgänglig för de flesta qPCR-plattformar.
Specificitet inga primerdimerer
Känslighet upptäcker mål med lågt antal kopior
Brett linjärt område exakt kvantifiering över 9 storleksordningar
Reproducerbarhet och bekvämlighet färdig att använda 2X mastermix
- Blue Master Mix och Yellow Sample Buffer för enkel pipettering
- UDG i mastermixen för att förhindra överföringskontamination
- Utmärkt qPCR-prestanda
- Versioner med förblandade ROX för olika realtidsplattformar
- Standard cykelprotokoll
Innehåller:
- Luminaris Color Probe qPCR Master Mixer inkluderar Hot StartTaq Polymeras, UDG och dNTPs (även dUTP) i en optimerad PCR-buffert med ett blått färgämne
- 40X gul provbuffert med ett gult färgämne
- Nukleasfritt vatten
Rekommenderas för:
Analys av genuttryck; siRNA-validering; Genotypning; Patogen upptäckt
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X (Luminaris Color Probe qPCR Master Mix), 40X (gul provbuffert) |
| Innehåll och lagring | Innehåller: • 4 x 1,25 ml Luminaris Color Probe qPCR Master Mix (2X) som innehåller Hot Start Taq DNA-polymeras, UDG och dNTP (med dUTP) i en optimerad PCR-buffert med ett blått färgämne; tillräckligt för 500 x 20μ L reaktioner • 1 x 1,25 mL 40X gul provbuffert • 4 x 1,25 mL nukleasfritt vatten Förvaras vid -20 °C. |
| Beskrivning | Färgsond |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ , BioRad iQ5 , BioRad MyiQ , MJ Chromo4 , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon |
| Visa mer |