Läs mer
Merck Luminata Crescendo ELISA HRP-substrat
Produktkod. 12561209 Handla allt Merck Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
200ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12561209 100 ml 100ml
11357630 200 ml 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12561209 Leverantör Merck Leverantörsnummer ELLUR0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3625.00 SEK
    3296.64 SEK / 100ml
    Save 328.36 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Används på immunoblots som kemiluminiscerande substrat
  • Detektionsmetoder: Kemiluminescens
  • Nyckelapplikationer: ELISA
  • Kemiluminescerande: HRP-detektionsreagens
  • För användning på immunblottar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 ml
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C