Läs mer
Merck Immobilon Western HRP Chemiluminescence Substrat
Handla allt Merck Produkter
Kvantitet:
500 ml
Produkttyp:
HRP-substrat
Känslighet:
∼1 till 3 sid
∼400 fg
∼6 sid
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
Beskrivning
Pepparrotsperoxidas (HRP) katalyserar oxidationen av luminol i närvaro av peroxid, och frisätter fotoner (kemiluminescens) som fångas på röntgenfilmer eller av CCD-kameror. De flesta HRP-substrat plågas av snabbt sönderfallande signal och kort hållbarhet, men Luminata substrat formuleras annorlunda för att inkludera stabiliserande reagens.
- Konsekventa resultat med mindre pipetteringsfel
Stabilisatorerna läggs till Luminata substrat:
- Förhindra spontan oxidation av luminol med peroxid i frånvaro av HRP
- Förbättra stabiliteten hos både luminol och peroxid, vilket säkerställer det Luminata substrat är stabila i ett år i sitt förblandade format
- Stabilisera, stärk och förläng kemiluminescenssignalen när HRP börjar katalysera oxidation
Tre olika känsligheter för en rad detekteringsbehov:
- Immobilon Classico förblandat reagens för vardagliga detektionsbehov
- Immobilon Crescendo förblandat reagens för detektion i pikogramområdet
- Immobilon Forte förblandat reagens för detektion i femtogramområdet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | HRP-substrat |
| För användning med (applikation) | Dot/Slot Blot |
| Kvantitet | 500 ml |
| Känslighet | ∼1 till 3 sid |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |