Läs mer
Merck Immobilon Western HRP Chemiluminescence Substrat
Produktkod. 12634645 Handla allt Merck Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produkttyp:
HRP-substrat
Känslighet:
∼1 till 3 sid
∼400 fg
∼6 sid
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Känslighet unitSize
12634645 500 ml HRP-substrat ∼400 fg Varje
11790644 500 ml HRP-substrat ∼1 till 3 sid Varje
11770644 500 ml HRP-substrat ∼6 sid 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12634645 Leverantör Merck Leverantörsnummer WBLUF0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7064.32 SEK
    6149.68 SEK / Paket med 1
    Save 914.64 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färdigblandade, färdiga att använda kemiluminescerande reagenser för detektering av HRP-baserade Westerns
Pepparrotsperoxidas (HRP) katalyserar oxidationen av luminol i närvaro av peroxid, och frisätter fotoner (kemiluminescens) som fångas på röntgenfilmer eller av CCD-kameror. De flesta HRP-substrat plågas av snabbt sönderfallande signal och kort hållbarhet, men Luminata substrat formuleras annorlunda för att inkludera stabiliserande reagens.
  • Konsekventa resultat med mindre pipetteringsfel
Stabilisatorerna läggs till Luminata substrat:
  • Förhindra spontan oxidation av luminol med peroxid i frånvaro av HRP
  • Förbättra stabiliteten hos både luminol och peroxid, vilket säkerställer det Luminata substrat är stabila i ett år i sitt förblandade format
  • Stabilisera, stärk och förläng kemiluminescenssignalen när HRP börjar katalysera oxidation
Tre olika känsligheter för en rad detekteringsbehov:
  • Immobilon Classico förblandat reagens för vardagliga detektionsbehov
  • Immobilon Crescendo förblandat reagens för detektion i pikogramområdet
  • Immobilon Forte förblandat reagens för detektion i femtogramområdet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp HRP-substrat
För användning med (applikation) Dot/Slot Blot
Kvantitet 500 ml
Känslighet ∼400 fg
Innehåll och lagring 18 °C till 24 °C