Beskrivning
Höjdpunkter
- Verifierar och justerar mätposition för mikroplattluminometrar (96-brunns- och 384-brunnsformat)
- Möjliggör verifiering av överhörning, detektorfunktion och detektorstabilitet
- Använder diffusorer för att simulera ljusemissionsegenskaper hos prover
- Levereras i en transportlåda för användning över flera instrumentplatser
Tekniska detaljer
Tillgängliga tjänster
- 96-brunnsposition
- 384-brunnsposition
- Överbelastningsläge
Testade parametrar
- Mätposition (96-brunnsformat)
- Crosstalk (96-brunnsformat)
- Detektorstabilitet
- Mätposition (384-brunnsformat)
- Crosstalk (384-brunnsformat)
- Detektorfunktion (överbelastningsposition)
Kompatibilitet
- Centro-serien
- Mithras-serien
- Orion II
- Tristar-serien
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | QC-mikroplatta |
| Ljuskälla | LED |
| Detektionsmetod | Luminescens |
| Färg | Svart |
| För användning med (applikation) | Kvalitetskontroll |
| Spänning | 6 V |
| För användning med (utrustning) | Lumat LB 9510 rörluminometer |
| Inkluderar | Laddare, transportlåda, testplatta |
| Certifikat och efterlevnad | EEC |