Läs mer
Berthold Technologies Luminescensprovrör LB 9517
Produktkod. 31777333 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Junior LB 9509 Portable Luminometer
Lumat LB 9510 rörluminometer
Sirius 2 LB 9526 rörluminometer
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
31777333 Sirius 2 LB 9526 rörluminometer
31777294 Lumat LB 9510 rörluminometer
31777291 Junior LB 9509 Portable Luminometer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31777333 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 5565803
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högprecisionsprovrör för rutinmässig kvalitetskontroll och prestandaverifiering av rörluminometrar.
  • Erbjuder det enklaste, snabbaste och mest pålitliga sättet att periodiskt verifiera rörluminometerns prestanda
  • Ljusemission genererad av temperaturstabiliserade gröna lysdioder för konsekvent utgång
  • Integrerade diffusorer simulerar ljusemissionsegenskaperna hos verkliga prover
Specifikationer
Typ Test Tube
Ljuskälla LED
Färg Svart
För användning med (applikation) Kvalitetskontroll av rörluminometrar
Spänning 6 V
För användning med (utrustning) Sirius 2 LB 9526 rörluminometer
Inkluderar Transportväska, laddbord, laddare, provrör
Certifikat och efterlevnad EEC