Läs mer
Luminespib, MedChemExpress
Produktkod. 16492836
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492836 25 mg -
16484786 100 mg -
16453718 10 mg -
16441546 500 mg -
16430956 200 mg 200mg
16416457 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16492836 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10215
MedChemExpress Luminespib (VER-52296) is a potent HSP90 inhibitor with IC50s of 7.8 and 21 nM for HSP90α and HSP90β, respectively.
Luminespib (VER-52296) is a potent HSP90 inhibitor with IC50s of 7.8 and 21 nM for HSP90α and HSP90β, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Luminespib
CAS 747412-49-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H31N3O5
Kvantitet 25 mg
Synonym VER-52296 AUY922 NVP-AUY922
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 62 mg/mL (133.18 mM)
LEDER O=C(C1=NOC(C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2O)=C1C3=CC=C(CN4CCOCC4)C=C3)NCC
Molekylvikt (g/mol) 465.54
Formel vikt 465.54
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease