Läs mer
Invitrogen™ Luminex 200™ Kalibreringssats
Produktkod. 16428365
Change view
Kvantitet:
25 användningar
Produktkod. Kvantitet
16428365 25 användningar
1 options
Produktkod. 16428365 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LX2RCALK25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6590.00 SEK
    6194.65 SEK / 25 reaktioner
    Save 395.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De Luminex 200 Kalibreringssatsen är för användning med Luminex 200 System och innehåller xMAP kalibratorer för MagPlex och MicroPlex-klassificeringskanaler och en kalibrator för reporterkanalen.
En partispecifik CD ingår också för import av målvärden. Satsen är avsedd att användas med Automated Maintenance Plate (AMP). Stripwells för AMP ingår i varje kit. Varje kit kommer att ge 25 kalibreringar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kalibreringssats
Produktlinje Luminex
Kvantitet 25 användningar
Innehåll och lagring •28 Strips brunnar
• L x 100/200 kalibreringssats CD
• Luminex klassificering kalibrator mikrosfärer
• MagPlex klassificering kalibrator mikrosfärer
• Luminex reporter kalibrator mikrosfärer Förvaras
vid 2 C °till 8 °C.
Frakt skick Våt is