Läs mer
Invitrogen™ Luminex™ 200™ Instrumentsystem
Produktkod. 30245461
Change view
Kvantitet:
1 system
Produktkod. Kvantitet
30245461 1 system
1 options
Produktkod. 30245461 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer APX10031
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
De Luminex 200 Instrument System sätter standarden för multiplexering, vilket ger möjlighet att utföra upp till 100 olika tester i en enda reaktionsvolym på en flödescytometribaserad plattform.
De Luminex 200 Instrument System sätter standarden för multiplexering, vilket ger möjlighet att utföra upp till 100 olika tester i en enda reaktionsvolym på en flödescytometribaserad plattform. De Luminex 200 systemet är kompatibelt med ProcartaPlex multiplex immunanalyser och QuantiGene Plex multiplexa genuttrycksanalyser.
Funktioner av Luminex systemet inkluderar:
  • Multiplexering: upp till 80 analyter per prov med hjälp av magnetiska mikrosfärer
  • Dynamiskt område (typiskt):≥ 3,5 stockar
  • Lästid: 96-brunnars platta in≤ 45 min (upp till 12 800 tester/timme)
  • Daglig uppstart/avstängning:≤ 30 min
Tillgängliga alternativ
  • Programvara: extra säteslicenser, grundläggande säkerhetsmodul, 21 CFR del 11-modul, automationsmodul, LIS/LIMS-modul
  • Service: servicekontrakt, IQ/OQ
Luminex xMAP teknologi
Den öppna arkitekturen av Luminex xMAP Tekniken använder bildbehandling, mikrosfärer, digital signalbehandling och traditionell kemi som —kombinerar beprövad teknik på ett unikt sätt.
Fördelar med Luminex xMAP teknik inkluderar:
  • Hjälper till att minska kostnader och arbete genom multiplexering
  • Mindre krav på provstorlek jämfört med enstaka resultatanalyser
  • Möjliggör snabba, reproducerbara resultat från gynnsam kinetik för vätskepärlor
  • Bred täckning av applikationer, inklusive proteinuttryck och genuttrycksprofilering
Hur Luminex xMAP tekniken fungerar
Uppsättningar av magnetiska mikrosfärer är färgkodade med kombinationer av röda och infraröda fluoroforer. Varje kuluppsättning är belagd med ett reagens som är specifikt för en viss bioanalys, vilket möjliggör infångning och detektering av flera specifika analyter från ett enda prov. Optiken i den kompakta analysatorn exciterar de interna färgämnena som identifierar varje mikrosfär såväl som eventuellt infångat reporterfärgämne, vilket ger kvantifiering av individuella analyter på varje mikrosfär. Analysatorn läser många pärlor från varje uppsättning, vilket möjliggör snabba och exakta resultat för flera mål inom ett enda prov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Luminex 200 instrument
• xMAP Sheath Fluid Sheath Delivery System
• XY-plattform för 96-brunnars plattor
• xMAP Slidvätska
• Provprobnål
• 1 L Slidflaska
• 1,2 L avfallsflaska
• Provsonds höjdjusteringssats
• Automatisk underhållsplatta
• Värmeblock (96-brunnars platta)
• Dokumentation
• Stationär PC med Windows 10; Dell bildskärm, tangentbord och mus; xPONENT Programvara (3 platser) och 90-dagars testversion av säkerhet, 21 CFR Part 11, Automation och LIS-moduler
Levereras separat:
• Luminex 200 Kalibreringssats
• Luminex 200 Prestandaverifieringskit
Frakt skick Rumstemperatur
Genomströmning Upp till 100 tester per timme
Kvantitet 1 system