Läs mer
Invitrogen™ Luminex 200™ Prestandaverifieringskit
Produktkod. 15950783
Change view
Kvantitet:
25 användningar
Förpackningsstorlek:
25 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15950783 25 användningar 25 reaktioner
1 options
Produktkod. 15950783 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LX2RPVERK25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6110.00 SEK
    5682.65 SEK / 25 reaktioner
    Save 427.35 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De Luminex 200 Performance Verification Kit är för användning med Luminex 200 System och innehåller xMAP kontroller som används för att verifiera kalibreringen av MagPlex och MicroPlex klassificeringskanaler och reporterkanal.
Vätskekontroller ingår för tidig upptäckt, liksom en lotspecifik CD för import av målvärden. Satsen är avsedd att användas med Automated Maintenance Plate (AMP). Stripwells för AMP ingår i varje kit. Varje kit kommer att ge 25 verifikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Prestandaverifieringskit
Produktlinje Luminex
Kvantitet 25 användningar
Innehåll och lagring •28 Strips brunnar
• L x 100/200 prestandaverifieringssats CD
• Luminex klassificeringskontrollmikrosfärer
• MagPlex klassificeringskontrollmikrosfärer
• Luminex reporterkontrollmikrosfärer
• xMAP fluidics 1 mikrosfärer
• xMAP fluidics 2 mikrosfärer
Förvaras (vid 2 °C till 8 °C.)
Frakt skick Våt is