Läs mer
Invitrogen™ Luminex™ FLEXMAP 3D™ Instrumentsystem
Beskrivning
De Luminex FLEXMAP 3D Instrument System är den mest avancerade och mångsidiga multiplexeringsplattformen. En snabb lästid, kompatibilitet med både 96- och 384-brunnars plattor och enkel integration med front-end automationssystem gör Luminex FLEXMAP 3D system den valda plattformen för applikationer med hög genomströmning. Automatisk start, avstängning och underhållsrutiner gör att Luminex FLEXMAP 3D system lätt att använda och underhålla. Systemet är kompatibelt med ProcartaPlex multiplex immunanalyser och QuantiGene Plex multiplexa genuttrycksanalyser.
Funktioner av Luminex systemet inkluderar:
- Multiplexering: upp till 500 analyter i ett enda prov
- Dynamiskt område (typiskt):≥ 4,5 stockar
- Lästid: 96-brunnars platta in∼ 20 min (upp till 144 000 tester/timme); 384-brunnars platta in∼ 75 min (upp till 153 600 tester/timme)
- Daglig uppstart/avstängning:≤ 30 min
Tillgängliga alternativ
- Programvara: extra säteslicenser, grundläggande säkerhetsmodul, 21 CFR del 11-modul, automationsmodul, LIS/LIMS-modul
- Service: servicekontrakt, IQ/OQ
Luminex xMAP teknologi
Den öppna arkitekturen av Luminex xMAP Tekniken använder bildbehandling, mikrosfärer, digital signalbehandling och traditionell kemi som —kombinerar beprövad teknik på ett unikt sätt.
Fördelar med Luminex xMAP teknik inkluderar:
- Hjälper till att minska kostnader och arbete genom multiplexering
- Mindre krav på provstorlek jämfört med enstaka resultatanalyser
- Möjliggör snabba, reproducerbara resultat från gynnsam kinetik för vätskepärlor
- Bred täckning av applikationer, inklusive proteinuttryck och genuttrycksprofilering
Hur Luminex xMAP tekniken fungerar
Uppsättningar av magnetiska mikrosfärer är färgkodade med kombinationer av röda och infraröda fluoroforer. Varje kuluppsättning är belagd med ett reagens som är specifikt för en viss bioanalys, vilket möjliggör infångning och detektering av flera specifika analyter från ett enda prov. Optiken i den kompakta analysatorn exciterar de interna färgämnena som identifierar varje mikrosfär såväl som eventuellt infångat reporterfärgämne, vilket ger kvantifiering av individuella analyter på varje mikrosfär. Analysatorn läser många pärlor från varje uppsättning, vilket möjliggör snabba och exakta resultat för flera mål inom ett enda prov.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • FLEXMAP 3D instrument • xMAP Slidvätska • Provprob-nål • Reagensblock från plattan • Avfallsbehållare • Streckkodsläsare • Värmeblock (96-brunnars platta) • Värmeblock (384-brunnars platta) • Dokumentation • Stationär PC med Windows 10; Dell bildskärm, tangentbord och mus; xPONENT Programvara (3 platser) och 90 dagars testversion av säkerhet, 21 CFR Part 11, Automation och LIS-moduler • Provsonds höjdjusteringsverktyg levereras separat: • FLEXMAP 3D Kalibreringssats • FLEXMAP 3D Prestandaverifieringskit |
| Formatera | 96- eller 384-brunnsplatta |
| Produktlinje | Luminex, FLEXMAP 3D |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1 system |